1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR451433-1G OR451433-5G
APOSOR451433-1GEA 351 EUR
APOSOR451433-1G APOSOR451433-5G
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
Formule: C₈H₁₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318922
CAS nummer: 34217-60-2
UN: 2735
ADR: 8,III