5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451434-1G OR451434-25G OR451434-5G
APOSOR451434-1GEA 26.3 EUR
APOSOR451434-1G APOSOR451434-25G APOSOR451434-5G
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₄H₄ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15146532
CAS nummer: 351990-69-7