4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451436-1G OR451436-25G OR451436-5G
APOSOR451436-1GEA 162 EUR
APOSOR451436-1G APOSOR451436-25G APOSOR451436-5G
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₆H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419806
CAS nummer: 1001519-37-4