(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451438-1G OR451438-5G
APOSOR451438-1GEA 110 EUR
APOSOR451438-1G APOSOR451438-5G
(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
(3-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Formule: C₅H₄N₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04969694
CAS nummer: 1006956-03-1