(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451442-1G OR451442-5G
APOSOR451442-1GEA 67.2 EUR
APOSOR451442-1G APOSOR451442-5G
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂ClNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03306023
CAS nummer: 849776-43-8