3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451446-1G OR451446-5G
APOSOR451446-1GEA 65.8 EUR
APOSOR451446-1G APOSOR451446-5G
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₇H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12548034
CAS nummer: 1284220-47-8