Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451447-1G OR451447-5G OR451447-10G
APOSOR451447-1GEA 213 EUR
APOSOR451447-1G APOSOR451447-5G APOSOR451447-10G
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₈ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14702898
CAS nummer: 1177292-31-7