3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR451449-1G OR451449-5G
APOSOR451449-1GEA 65.8 EUR
APOSOR451449-1G APOSOR451449-5G
3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
Formule: C₅H₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14702909
CAS nummer: 65735-07-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable