Ethyl-1,2,4-triazine-3-carboxylate, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR45145-1G OR45145-250MG OR45145-50MG OR45145-100MG OR45145-500MG
APOSOR45145-1GEA 1050 EUR
APOSOR45145-1G APOSOR45145-250MG APOSOR45145-50MG APOSOR45145-100MG APOSOR45145-500MG
Ethyl-1,2,4-triazine-3-carboxylate, Technical Grade
Ethyl-1,2,4-triazine-3-carboxylate
Formule: C₆H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566533
CAS nummer: 6498-02-8