4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
OR4515-100G OR4515-25G OR4515-500G
APOSOR4515-100GEA 61.4 EUR
APOSOR4515-100G APOSOR4515-25G APOSOR4515-500G
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene 98%
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₉BrO₂
Kookpunt: 153…155 °C/18mmHg
Smeltpunt: 24…26 °C
Dichtheid: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009844
CAS nummer: 17715-69-4
EINECS: 241-717-0