2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4517-1G OR4517-25G OR4517-5G
APOSOR4517-1GEA 22 EUR
APOSOR4517-1G APOSOR4517-25G APOSOR4517-5G
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₉BrO₄
Smeltpunt: 188…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017542
CAS nummer: 6286-46-0