2-Bromo-5-chlorothiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4520-100G OR4520-25G OR4520-5G
APOSOR4520-100GEA 121 EUR
APOSOR4520-100G APOSOR4520-25G APOSOR4520-5G
2-Bromo-5-chlorothiophene 98%
2-Bromo-5-chlorothiophene
Formule: C₄H₂BrClS
Kookpunt: 69…71 °C/18mmHg
Dichtheid: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014523
CAS nummer: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5