Boc-D-Tyr(ME)-OH 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452000-1G OR452000-25G OR452000-5G
APOSOR452000-1GEA 0 EUR
APOSOR452000-1G APOSOR452000-25G APOSOR452000-5G
Boc-D-Tyr(ME)-OH 97%
Boc-D-Tyr(ME)-OH
Formule: C₁₅H₂₁NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065604
CAS nummer: 68856-96-2