Fmoc-DL-β-leucine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Fmoc-amino)-4-methylpentanoic acid
OR452042-1G OR452042-500MG
APOSOR452042-1GEA 593 EUR
APOSOR452042-1G APOSOR452042-500MG
Fmoc-DL-β-leucine 97%
Fmoc-DL-beta-leucine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353.42 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01863209
CAS nummer: 282524-93-0