Boc-7-methyl-DL-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452045-1G OR452045-250MG OR452045-500MG
APOSOR452045-1GEA 986 EUR
APOSOR452045-1G APOSOR452045-250MG APOSOR452045-500MG
Boc-7-methyl-DL-tryptophan 97%
Boc-7-methyl-DL-tryptophan
Formule: C₁₇H₂₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682378
CAS nummer: 1219333-83-1