4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452053-1G OR452053-5G
APOSOR452053-1GEA 309 EUR
APOSOR452053-1G APOSOR452053-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05240080
CAS nummer: 159691-33-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable