3-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452054-1G OR452054-5G
APOSOR452054-1GEA 460 EUR
APOSOR452054-1G APOSOR452054-5G
3-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
3-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09997603
CAS nummer: 155412-73-0