3,4-Dichloorfenoxyazijnzuur 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452057-1G OR452057-5G
APOSOR452057-1GEA 0 EUR
APOSOR452057-1G APOSOR452057-5G
3,4-Dichloorfenoxyazijnzuur 97%
3,4-Dichloorfenoxyazijnzuur
Formule: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004303
CAS nummer: 588-22-7