2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452059-1G OR452059-5G
APOSOR452059-1GEA 204 EUR
APOSOR452059-1G APOSOR452059-5G
2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid 97%
2-(4-Bromophenoxy)propanoic acid
Formule: C₉H₉BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02295723
CAS nummer: 32019-08-2