4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452063-1G OR452063-250MG
APOSOR452063-1GEA 506 EUR
APOSOR452063-1G APOSOR452063-250MG
4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid 97%
4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid
Formule: C₁₃H₉ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11122181
CAS nummer: 1145-58-0