3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
OR452066-1G OR452066-25G OR452066-5G
APOSOR452066-1GEA 86.2 EUR
APOSOR452066-1G APOSOR452066-25G APOSOR452066-5G
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00598205
CAS nummer: 22174-29-4