((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Iodo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-benzene
OR452068-1G OR452068-5G
APOSOR452068-1GEA 60 EUR
APOSOR452068-1G APOSOR452068-5G
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane
Formule: C₁₁H₁₃ISi
MW: 300.214 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974026
CAS nummer: 134856-58-9