3-Methylphenethyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452069-10G OR452069-1G OR452069-5G
APOSOR452069-10GEA 680 EUR
APOSOR452069-10G APOSOR452069-1G APOSOR452069-5G
3-Methylphenethyl bromide 97%
3-Methylphenethyl bromide
Formule: C₉H₁₁Br
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 16799-08-9