3-Methoxyphenethyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(2-Bromoethyl)-3-methoxybenzene
OR452070-1G OR452070-5G
APOSOR452070-1GEA 76 EUR
APOSOR452070-1G APOSOR452070-5G
3-Methoxyphenethyl bromide 97%
3-Methoxyphenethyl bromide
Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215.09 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369789
CAS nummer: 2146-61-4