1-Iodo-4-phenoxybenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452072-1G OR452072-5G
APOSOR452072-1GEA 21.7 EUR
APOSOR452072-1G APOSOR452072-5G
1-Iodo-4-phenoxybenzene 97%
1-Iodo-4-phenoxybenzene
Formule: C₁₂H₉IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060666
CAS nummer: 2974-94-9