Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4521-1G OR4521-5G OR4521-250MG
APOSOR4521-1GEA 49.7 EUR
APOSOR4521-1G APOSOR4521-5G APOSOR4521-250MG
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀O₅
Smeltpunt: 149…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00174422
CAS nummer: 1084-45-3