Dimethylpiperidin-2-ylmethylamine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452113-1G OR452113-250MG OR452113-500MG
APOSOR452113-1GEA 658 EUR
APOSOR452113-1G APOSOR452113-250MG APOSOR452113-500MG
Dimethylpiperidin-2-ylmethylamine dihydrochloride 97%
Dimethylpiperidin-2-ylmethylamine dihydrochloride
Formule: C₈H₂₀Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09879171
CAS nummer: 1185304-33-9