tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452116-1G OR452116-500MG
APOSOR452116-1GEA 526 EUR
APOSOR452116-1G APOSOR452116-500MG
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11867900
CAS nummer: 147202-35-5