4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Benzyl-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, 1-Boc-4-benzyl-4-piperidinecarboxylic acid
OR452118-1G OR452118-250MG
APOSOR452118-1GEA 262 EUR
APOSOR452118-1G APOSOR452118-250MG
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 97%
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester
Formule: C₁₈H₂₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179131
CAS nummer: 167263-11-8