1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452128-1G OR452128-5G
APOSOR452128-1GEA 122 EUR
APOSOR452128-1G APOSOR452128-5G
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02211013
CAS nummer: 78348-46-6