tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Boc-2-hydroxy-2-phenylethylamine
OR452160-1G OR452160-500MG
APOSOR452160-1GEA 250 EUR
APOSOR452160-1G APOSOR452160-500MG
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate 97%
tert-Butyl-2-hydroxy-2-phenylethylcarbamate
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
MW: 237.3 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09750569
CAS nummer: 67341-07-5