1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR452189-1G OR452189-500MG
APOSOR452189-1GEA 198 EUR
APOSOR452189-1G APOSOR452189-500MG
1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
1-(Dimethylamino)isopropylamine
Formule: C₅H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014812
CAS nummer: 108-15-6