3-Chloro-N-methylbenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(3-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine, N-Methyl-3-chlorobenzylamine
OR452216-25G OR452216-5G
APOSOR452216-25GEA 268 EUR
APOSOR452216-25G APOSOR452216-5G
3-Chloro-N-methylbenzylamine 97%
3-Chloro-N-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155.625 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045194
CAS nummer: 39191-07-6