2,5-Dibromobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4523-25G OR4523-5G
APOSOR4523-25GEA 45.4 EUR
APOSOR4523-25G APOSOR4523-5G
2,5-Dibromobenzoic acid
2,5-Dibromobenzoic acid
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Smeltpunt: 156…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016494
CAS nummer: 610-71-9
EINECS: 210-234-7