3,5-Dibromobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4526-100G OR4526-25G OR4526-5G
APOSOR4526-100GEA 168 EUR
APOSOR4526-100G APOSOR4526-25G APOSOR4526-5G
3,5-Dibromobenzaldehyde
3,5-Dibromobenzaldehyde
Formule: C₇H₄Br₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156887
CAS nummer: 56990-02-4
UN: 3261
ADR: 8,II