2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-2,4-dichloroanisole, 4,6-Dichloro-m-anisidine
OR4527-5G OR4527-100G OR4527-25G
APOSOR4527-5GEA 22 EUR
APOSOR4527-5G APOSOR4527-100G APOSOR4527-25G
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Formule: C₇H₇Cl₂NO
Smeltpunt: 50…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00974410
CAS nummer: 98446-49-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III