3-Chlorobenzoyl chloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR4528-100G
OR4528-25G
OR4528-500G
APOSOR4528-100GEA
28.9
EUR
APOSOR4528-100G
APOSOR4528-25G
APOSOR4528-500G
3-Chlorobenzoyl chloride 99%
3-Chlorobenzoyl chloride
Formule:
C₇H₄Cl₂O Kookpunt: 224…225 °C Dichtheid: 1,368 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 113 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000671 CAS nummer: 618-46-2 EINECS: 210-552-6 UN: 3265 ADR: 8,II |