5-Bromo-1-indanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4530-5G OR4530-100G OR4530-25G
APOSOR4530-5GEA 22 EUR
APOSOR4530-5G APOSOR4530-100G APOSOR4530-25G
5-Bromo-1-indanone 98%
5-Bromo-1-indanone
Formule: C₉H₇BrO
Smeltpunt: 125…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082718
CAS nummer: 34598-49-7