3-Amino-1-bromoisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromoisoquinolin-3-amine
OR4532-1G OR4532-250MG OR4532-5G
APOSOR4532-1GEA 111 EUR
APOSOR4532-1G APOSOR4532-250MG APOSOR4532-5G
3-Amino-1-bromoisoquinoline
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Smeltpunt: 144…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00102193
CAS nummer: 13130-79-5