Ethyl picolinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
OR4533-100G OR4533-10G
APOSOR4533-100GEA 67.2 EUR
APOSOR4533-100G APOSOR4533-10G
Ethyl picolinate
Ethyl picolinate
Formule: C₈H₉NO₂
Kookpunt: 240…241 °C
Smeltpunt: 44256 °C
Dichtheid: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006292
CAS nummer: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0