Ethyl-3-iodobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Iodobenzoic acid ethyl ester
OR4534-100G OR4534-500G
APOSOR4534-100GEA 80.4 EUR
APOSOR4534-100G APOSOR4534-500G
Ethyl-3-iodobenzoate
Ethyl-3-iodobenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276.07 g/mol
Kookpunt: 160…161 °C/38mmHg
Dichtheid: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00044769
CAS nummer: 58313-23-8