2-Iodotoluene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Iodo-2-methylbenzene
OR4542-100G OR4542-1KG OR4542-500G
APOSOR4542-100GEA 125 EUR
APOSOR4542-100G APOSOR4542-1KG APOSOR4542-500G
2-Iodotoluene 98%
2-Iodotoluene
Formule: C₇H₇I
Kookpunt: 210…212 °C
Dichtheid: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001042
CAS nummer: 615-37-2