2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4544-5G OR4544-1G
APOSOR4544-5GEA 51.2 EUR
APOSOR4544-5G APOSOR4544-1G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Formule: C₁₅H₁₄O₃S
Smeltpunt: 109…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026002
CAS nummer: 31378-03-7
EINECS: 250-605-0