4-Methoxyindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4545-1G OR4545-25G OR4545-5G
APOSOR4545-1GEA 23.4 EUR
APOSOR4545-1G APOSOR4545-25G APOSOR4545-5G
4-Methoxyindole 98%
4-Methoxyindole
Formule: C₉H₉NO
Kookpunt: 181…183 °C/24mmHg
Smeltpunt: 69…71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009737
CAS nummer: 4837-90-5