3-Bromobenzyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4547-25G OR4547-100G
APOSOR4547-25GEA 77.5 EUR
APOSOR4547-25G APOSOR4547-100G
3-Bromobenzyl chloride
3-Bromobenzyl chloride
Formule: C₇H₆BrCl
Kookpunt: 118…119 °C/18mmHg
Dichtheid: 1,608 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040865
CAS nummer: 932-77-4
UN: 3265
ADR: 8,II