4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4549-25G OR4549-5G
APOSOR4549-25GEA 366 EUR
APOSOR4549-25G APOSOR4549-5G
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine 98+%
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Formule: C₁₁H₁₅NO
Smeltpunt: 157…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006000
CAS nummer: 40807-61-2
EINECS: 255-089-0