1-Acetyl-4-piperidone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4551-100G OR4551-25G OR4551-5G
APOSOR4551-100GEA 156 EUR
APOSOR4551-100G APOSOR4551-25G APOSOR4551-5G
1-Acetyl-4-piperidone 95+%
1-Acetyl-4-piperidone
Formule: C₇H₁₁NO₂
Kookpunt: 152 °C/0,75mmHg
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006190
CAS nummer: 32161-06-1