ω-Bromo-2-methoxyacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR4557-100G OR4557-25G OR4557-5G
APOSOR4557-100GEA 392 EUR
APOSOR4557-100G APOSOR4557-25G APOSOR4557-5G
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone 97%
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉BrO₂
Smeltpunt: 43…45 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000196
CAS nummer: 31949-21-0
EINECS: 250-870-2
UN: 3261
ADR: 8,II