3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4558-1G OR4558-5G
APOSOR4558-1GEA 51.2 EUR
APOSOR4558-1G APOSOR4558-5G
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216487
CAS nummer: 80213-28-1