4-Hydroxythiophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-4-mercaptobenzene, 4-Mercaptophenol, 4-Hydroxyphenyl mercaptan, 4-Hydroxybenzene-1-thiol
OR4561-100G OR4561-25G OR4561-5G
APOSOR4561-100GEA 203 EUR
APOSOR4561-100G APOSOR4561-25G APOSOR4561-5G
4-Hydroxythiophenol 98%
4-Hydroxythiophenol
Formule: C₆H₆OS
Kookpunt: 149…150 °C/25mmHg
Smeltpunt: 33…35 °C
Dichtheid: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004850
CAS nummer: 637-89-8
EINECS: 211-307-6
UN: 1759
ADR: 8,III